3M løsninger for farmaindustrien
Helse- og sikkerhetsløsninger for farmaindustrien.
Du kan stole på 3M med å utstyre helse- og sikkerhetsprofesjonelle med personlig verneutstyr løsninger for den mangefasetterte verden av farmasøytisk produksjon.
Topp farmasøytiske produksjonsprosesser og -oppgaver:
Aktiv farmasøytisk ingrediens
Hjelper helse- og sikkerhetsledere med de siste fremskrittene innen personlig verneutstyr når de takler de utfordrende arbeidsmiljørisikoene ved API, inkludert svært potente APIer med en OEL lavere enn 1 μg/m3.
Formulering og emballering
Utnytte innovasjoner av personlig verneutstyr når man adresserer farer for helse og sikkerhet på arbeidsplassen for formulering og emballering av legemidler.
Vedlikehold og rengjøring
Levere PPE-løsninger for potensielle yrkesmessige farer med pågående vedlikeholdsaktiviteter inkludert dekontaminering eller rengjøring av rene rom eller produksjonssteder med utfordrende rengjøringsmidler som pereddiksyre og hydrogenperoksid.
DE MEST VANLIGE FARENE UNDER FARMASØYTINSK PRODUKSJON:
- VERNEMASKER
- STØYEKSPONERING
- HUDEKSPORNERING
- SKADER PÅ ØYNE OG ANSIKT
- ARBEIDE I HØYDER
- ANTENNING
3M™ Secure Click™ gjenbrukbar halvmaske HF-800 serie
Designet med smarte og intuitive funksjoner er 3M™ Secure Click™ gjenbrukbar vernemaske i HF-800 serien, komfortabel og pålitelig. Den nye 3M™ Secure Click™ serien har en rask, enkel kassett/filter tilkobling. Det fungerer akkurat som et sikkerhetsbelte. Bare sett sammen tilkoblingene, trykk til du hører et klikk og vær sikker på at filter og kassetter er riktig installert.
3M™ Versaflo™ motordreven luftturbo TR-800
TR-800 er en egensikker drevet luftturbo fra 3M™ Versaflo™-serien. Når kombinert med Versaflo™-familien av hodetopper, filtre og tilbehør, gir TR-800 beskyttelse mot en rekke gasser og partikkelfarer. Komforten er maksimert med tre valgbare strømningshastigheter og kontrollert luftstrøm.
3M™ PELTOR™ LiteCom hodesett
3M™ PELTOR™ LiteCom hodesett er våre hørselsvern med innebygde forhåndsprogrammerte toveis kommunikasjonsmiljøer for å hjelpe deg med å kommunisere effektivt over farlig støy.
3M™ E-A-R™ Express™ ørepropper
3M™ E-A-R™ Express™ ørepropper er våre gjenkjennelige gule og blå ørepropper med en skumgummitupp som er formet og dimensjonert for en komfortabel passform. De kan redusere støynivåer med 28 dB og har et hygienisk innføringsgrep.
3M™ SecureFit™ vernebriller i 400-serien
3M™ SecureFit™ vernebriller i 400-serien består av en kantløs linse og brede fleksible brillearmer for solid sidebeskyttelse og er populære å bruke i kombinasjon med øreklokker. Brillearmene har også 3M™ Pressure Diffusion Temple Technology (PDT) som lar sikkerhetsbrillearmene naturlig tilpasse seg individuelle hodestørrelser, noe som gir brukere en sikker og komfortabel passform. Reduserer at brillene sklir når hodet beveges. Formet pannebeskyttelse som hviler komfortabelt mot pannen og bidrar til å gi ekstra beskyttelse mot flygende partikler. Myk nesebro for en behagelig passform. De er tilgjengelige med 7 linsealternativer.
3M™ elektronisk testsystem for dampsterilisatorer (ETS)™
ETS er en brukervennlig elektronisk testenhet som gir omfattende, objektiv, uavhengig informasjon om de kritiske variablene i dampsteriliseringsprosessen den brukes i. ETS er et innovativt alternativ til de tradisjonelle Bowie- og Dick-testpakkene og deres derivater.
3M™ Nomad™ ultra ren matte 4300
Denne forurensningskontrollmatten er en for engangsbruk, støvsamlende matte som består av 40 ark belagt med trykksensitiv lim. Den er designet for å beskytte rene områder når renhet og hygiene er kritiske faktorer. Den kan hjelpe deg med å opprettholde ISO14644-1 sertifisering klasse 4 til 8 for rene rom.
Spormerker og faremerker
En tape for en hver jobb. Enten du merker en vegg, et rør eller en lastebrygge, har 3M den riktige produktholdbarheten, fleksibiliteten og sterke fargen du trenger for å maksimere arbeidsflyten, sikkerheten og fabrikk- eller lagerutseendet.
- Støtter områder med lav til høy trafikk
- Gjør oppsett av underlag enkelt og raskt å endre
- Rask og enkel å påføre
- Ren fjerning i ett stykke fra mange overflater
- Langsiktig høy synlighet og slitestyrke