Støtdempende matter for renrom
Støtdempende matter er komfortable fordi de er laget av polyuretan. I tillegg er de enkle å rengjøre fordi overflaten har lukkede celler og ikke er porøs. Mattene er laget av nye råmaterialer og er gjennomsolide. De har svært god resistens mot kjemikalier (med unntak av organiske løsemidler) og UV-stråler, og de har også antistatiske egenskaper i overflaten.
Alle matter kan tilpasses til hvilken som helst størrelse og form, og de har en garanti på tolv år.
Produktvalg
Støtdempende matter
Velg fra en liste over produkter, og juster søkeattributtene …