Gulvbelegg for renrom
Gulvbelegget for dekontaminering bruker en patentert polymer til å tiltrekke seg og beholde over 98 % av partiklene fra føtter og hjul. Partikler tiltrekkes naturlig av gulvoverflaten og løsner bare ved våtrengjøring. Du kan gjenopprette full effektivitet ved å moppe, skylle og tørke gulvbelegget.
Gulvbelegget har en lav profil (bare 2,5 mm tykt) og skrå kanter som er sveiset på alle sider. Brukerne kan derfor gå uten å snuble, og vogner kan enkelt dyttes fremover. Gulvbelegget for dekontaminering må limes fast på gulvet, noe som sikrer perfekt hold og maksimal levetid. Den uovertrufne vektmotstanden gjør at gulvbelegget tåler fottrafikk, men også tunge lifter og håndvogner.
Kjerneegenskapene i polymeren (bakteriostatisk, ESD, ingen utgasser) gjør gulvbelegget til den ideelle løsningen for kontamineringskontroll i påkledningsområder, inngangssoner for materialer og renrom.