Permanente matter for renrom
Permanente matter legges i renrom for å gi så god renhet som mulig. Levetiden til mattene avhenger i betydelig grad av trafikken og renhetsgraden til føtter og hjul. Rengjøringsmaterialer som er basert på løsningsmidler, må under ingen omstendigheter brukes på disse mattene, da dette vil ha negativ innvirkning både på funksjon og utseende. Det er også viktig at både mattene og gulvbelegget er helt tørre, for å unngå fare for å skli.
Produktvalg
Permanente matter
Velg fra en liste over produkter, og juster søkeattributtene …