Mye mer enn en ren overflate ...
Contec Inc er en ISO 9001:2015-godkjent produsent av produkter for kontaminasjonskontroll for livsviktig rengjøring og desinfisering i kontrollerte omgivelser overalt i verden. Contecs brede sortiment av rentromsprodukter omfatter fuktige og tørre servietter, mopper, desinfeksjonsmidler og svabere, bade sterile og usterile, og er ideelle for alle rengjørings- og desinfiseringsoppgaver i belastede områder.
Contec rentromsprodukter anvendes på de forskjelligste områder, som farmasi, medisinsk utstyr, biofarma, mikroelektronikk, optikk, halvleder og elektronikk.
Alkohol, desinfeksjonsmidler og vaskemidler
Et bredt spekter av desinfeksjonsmidler og løsninger for belastede og sterile områder. Fra hydrogenperoksid-løsninger og IPA til godkjente, hurtigvirkende sporedrepende desinfeksjonsservietter. Contec tilbyr også en steril, nøytral rengjøringsløsning.
Servietter og svabere for rentrom
Sterile og usterile, tørre og impregnerte, nonwoven og mikrofiber servietter og et sortiment av svabere med med forskjellige lengder, størrelser og materialer.
Moppsystemer for rentrom
Et bredt tilbud av mopper for tak og vegger, vogner og utstyr for belastede og rene omgivelser - for desinfisering og rengjøring av gulv, vegger, tak eller innsiden av biosikre skap og isolatorer.
Våre utvalgte produkter
Contec ReFIBE™ servietter i 100% gjenvunnet polyester
De aller første bærekraftige rentromserviettene i polyester laget av resirkulerte plastflasker. ReFIBE™ servietter i 100% strikket polyester med forseglede kanter - hver boks hindret 840 flasker i å bli avfall.
BPR godkjente 70% IPA impregnerte servietter
Fuktservietter har mange fordeler sammenlignet med alkohol på flaske og tørre servietter. De krever mindre mengde og gir bedre kontroll over løsningen som brukes. Contecs 70% IPA fuktservietter er godkjente av “EU Biocidal Products Regulation”.
Contec ProChlor sporedrepende desinfeksjons-middel
Contec ProChlor er et revolusjonerende, sporedrepende middel med 100 % drapseffekt på sporer på under ett minutt. Contec ProChlor består av en blanding av hypoklorsyre i purifisert vann og leveres klar for bruk. Det er et effektivt middel mot bakterier, s
Contec EasyReach™ minirensutstyr
Contecs lette, EasyReach™ rengjøringsutstyr er designet for rengjøring av isolatorer, luftdyser, haskebokser og andre små enheter. De er enkle i bruk og gir god tilgang til områder det er vanskelig å komme til.