Alkohol, desinfeksjonsmidler og vaskemidler
Contec tilbyr et bredt spekter av spesialformulerte kjemikalier for rengjøring og desinfisering av belastede og sterile omgivelser. Fra hydrogen peroksid løsninger og IPA, til hurtigvirkende, godkjente sporedrepende, bredspektrede desinfeksjonsmidler; Contec har den rengjøringsløsningen du trenger. Contec tilbyr også en steril, nøytral rengjøringsløsning som er ideell for bruk i rentrom.
Produkter
Contec ProChlor sporedrepende desinfeksjons-middel
Contec ProChlor er et revolusjonerende, sporedrepende middel med 100 % drapseffekt på sporer på under ett minutt. Contec ProChlor består av en blanding av hypoklorsyre i purifisert vann og leveres klar for bruk. Det er et effektivt middel mot bakterier, s
Contec HydroPure residualfritt desinfeksjons-middel
Contec HydroPure er en blanding av 6 % H2O2 og WFI eller purifisert vann. Contec HydroPure er effektiv mot bakterier, sopp og sporer og legger nærmest ikke igjen resudualer. Leveres steril med garantert endotoksin-nivå for bruk på omrpder med produktkonta
Contec steril 70 % alkohol-produkter
Contec 70 % IPA eller denaturalisert etanol leveres filtrert og sterilisert i 500 ml- eller 1 liter sprayflasker eller 5 liters kanner. Produsert i rentrom, filtrert med 0,2 micron og pakket to eller tre ganger.
Contec NeutraKlean rengjøringsmiddel
Desinfisering har bedre effekt på en ren overflate. Contec NeutraKlean er mild og lavtskummende og beregnet på rentrom. Dette rengjøringsmiddelet er ideelt for enkel rengjøring etter vedlikehold og for å fjerne rester av desinfeksjonsmidler.