Servietter og svabere for rentrom
Contec tilbyr en omfattende serie av rentromservietter for bruk i de mest belastede områdene vi har. Forskjellige serviett-substrater, kantteknologier, konfigurasjoner og produksjonsmuligheter for både sterile og usterile, tørre og våte, strikkede, nonwoven og mikrofiber servietter. En serie av svabere med forskjellige lengder, størrelser og materialer.
Utvalgte produkter
PROSAT® MBPP servietter med 70% IPA (PS-911)
Disse serviettene gir unik renhet og er innsatt med en løsning av 70 % IPA eller denaturalisert og 30 % deionisert vann. Serviettene gir jevn og konsistent påføring av løsningen på overflaten. Kan også leveres steril.
Anticon® MicroQuilt - polyester & mikrofiber hybridserviett
Anticon® MicroQuilt kombinerer renheten i en strikket polyesterserviett med sugeevnen og partikkelløftet i en mikrofiberserviett. Dette er den mestsugende og reneste servietten Contec kan gi deg.
PROSAT® lavendoksin, strikkede polyesterservietter
PROSAT® sterile polyknit varmeforseglede LE-servietter er laget av 100 % strikket polyester og innsatt med en blanding av 70 % IPA og WFI. Hver batch testes før utlevering og endotoksininnholdet er sertifisert til under <1EU/serviett. Hver pose er individ
CONSTIX® serie av rentromsvabere
CONSTIX® svabere har en løsning for de fleste bruksområder; flere enn tredve unike skum-, polyester- og bomullsvabere. Hver svaber et designet med spesiell lengde, størrelse og materiale for å oppfylle helt spesielle krav.