Moppsystemer for rentrom
Contec har utviklet en komplett serie av mopp-produkter - inkludert vegg- og takmopper, bøtter og utstyr for belastede og rene omgivelser. For desinfisering eller rengjøring av gulv, vegger, tak eller innsiden av biosikre skap og isolatorer, har Contec et moppsystem eller rengjøringsutstyr som møter dagens krav på high-tech områder. Mange av rentrom-moppene kan leveres sterile for bruk i aseptiske omgivelser.
Produkter
VertiKlean® MAX™ moppsystem
Denne solide og lette moppen har ett lag hydrofilt PU-skum laminert fast til et polyester-mikrofiberstoff. Det ribbede materialet glir lett over gulv og ru overflater og fjerner all kontaminering.
Contec QuickTask™ serie av flate mopper
Contecs QuickTask™ serie omfatter forskjellige flate mopphoder som lett festes til en leddet ramme. Mopphodene er designet for bruk med forskjellige typer kjemikalier og desinfeksjonsmidler.
Contec mopphode-fuktesystem
Mopphode-fuktesystemet er designet for å gjøre rengjøring av rentrom enklere. Med dette systemet kan mopphodet fuktes før det tas inn i det kontrollerte området. Denne vognen i rustfritt stål er liten og kompakt og perfekt for bruk i små rentrom.
Contec bøtte for moppsystem
Contecs kompakte bøttesystem kan autoklaveres og er en all-in-one løsning som gjør rengjøring og desinfisering lettere og mer effektive. Vognen i rustfritt stål leveres med to eller tre autoklarverbare bøtter i polypropylen.
Videoer
Whitepapers, artikler
Litteratur