Luftbåren desinfeksjon av renrom
Ettersom luftbåren desinfeksjon ikke kan utføres når det er mennesker eller dyr til stede, kjøres den vanligvis automatisk om natten og regnes hovedsakelig som en periodisk sporedrepende desinfeksjon, og ikke for daglig bruk.
Ved luftbåren desinfeksjon må maskinen og desinfeksjonsmiddelet regnes som ett system og kvalifiseres sammen, ettersom sammensetning av ulike maskiner og desinfeksjonsmidler kan gi upålitelige eller til og med ineffektive resultater.
Det finnes flere teknologier på markedet, med ulike kompleksitetsnivåer og som krever helt ulike økonomiske investeringer. Ettersom vi mener at desinfeksjon bør være under sluttbrukerens kontroll, foreslår vi bare systemer som er rimelige nok til at sluttbrukerne kan kjøpe dem, og enkle nok til at sluttbrukerne kan bruke dem selv etter litt opplæring.
Produktvalg
Luftbåren desinfeksjon
Velg fra en liste over produkter, og juster søkeattributtene …