Våtbehandlingsutstyr
Egenskaper:
  • Selvstøttende utforming av solid sveisede paneler i 20 mm polypropylen
  • Arbeidspaneler kan etter ønske lages av rustfritt stål eller naturlig polypropylen
  • Sugesystem for overflateuttrekk via det perforerte arbeidspanelet
  • Oppsamlingsgroper med luftekanaler, solid sveiset inn i huset
  • Oppsamlingsgrop i gulvet med 2 % gradient lateralt mot baksiden
  • Oppsamlingsgrop med grov sil
  • Syrebad, skyllemidler, skyllebad osv. kan eventuelt integreres
  • Nedre område har foldedører. Det nedre området kan få et sugesystem som ligner på det perforerte arbeidspanelet
  • Basen kan eventuelt stå på føtter i rustfritt stål som kan justeres i høyden
  • Det er enkle forsyningstilkoblinger på baksiden av benken
  • Drifts- og skjermelementer er lett synlige på forsiden i bordhøyde
  • Det gjennomsiktige dekselet gir beskyttelse mot vannsprut
Mål:
Modell: CT 975
Benkebredde: 975 mm
Antall arbeidspaneler/groper: 2
Benkedybde: 695 eller 850 mm
Dørbredde: 675 mm
Modell: CT 1280
Benkebredde: 1280 mm
Antall arbeidspaneler/groper: 3
Benkedybde: 695 eller 850 mm
Dørbredde: 780 mm
Modell: CT 1585
Benkebredde: 1585 mm
Antall arbeidspaneler/groper: 4
Benkedybde: 695 eller 850 mm
Dørbredde: 1085 mm
Modell: CT 1890
Benkebredde: 1890 mm
Antall arbeidspaneler/groper: 5
Benkedybde: 695 eller 850 mm
Dørbredde: 1390 mm