Tørre oppbevaringssystemer
Tørre oppbevaringssystemer kan brukes til dette formålet. I slike systemer er de oppbevarte artiklene omgitt av tørre og rolige omgivelser, om nødvendig. Vi tilbyr tre ulike teknologier for avfuktning for å oppnå stabile og tørre omgivelser.
  • Avfuktning med nitrogen: kontrollert tilførsel av nitrogen
  • Avfuktning med adsorpsjon: kontrollert lufttørking med en svært effektiv adsorpsjonsavfukter
  • Avfuktning med trykkluft: kontrollert tilførsel av trykkluft
Med:
  • Materialer: gjennomsiktig akrylglass eller pulverlakkert stål
  • For komponenter som er følsomme overfor hvitt lys: akrylutforming i gult (GULT) kan leveres
  • Kontrollenhet med automatisk skylling (systemet skyller bare ved behov)
  • ESD-versjon (motstand 107 ohm/cm²)
  • Optimale visuelle og akustiske alarmer
  • Eventuelt kammersystem (skapvolumet er oppdelt i individuelle kamre)
  • Eventuelt med dører som kan låses
  • Eventuelle funksjoner for datalogging
  • Mange flere tilpassede innvendige utforminger av systemene