Duggpunkt- og fuktighetsmålere
For enkelte spesifikke bruksområder i den farmasøytiske industrien må kalibreringen utføres hver tredje måned, ettersom måleenheter er underlagt valideringsprosessen, og selv de minste variasjoner kan ha stor innvirkning på bruksmåten.
Fuktighetskalibrator
  • For kalibrering av fuktighetssensorer, sendere og bærbare enheter
  • Genererer stabile fuktighetsverdier på 10 til 90 % RH
  • Kompakt og enkel å transportere
  • Rask stabilisering av testkammeret
  • Eventuelt: uavhengig hygrometer for sporbar referanse
  • Flere sensorer kan kalibreres samtidig
Fuktighets-/temperaturkalibrator
  • For kalibrering av rF-fuktighetssensorer og -sendere
  • Temperaturer fra 10 til 50 °C med en nøyaktighet på 0,1 °C og fuktighet fra 10 til 90 % RH
  • Nøyaktige og repeterbare kalibreringer er mulig
  • Genererer fuktighet og temperatur samtidig
  • Svært god stabilitet
  • Kompakt og enkel å transportere
  • Eventuelt: innebygd dataopptaker, logger den innebygde referansesensoren og sensorene som skal kalibreres
  • Egnet for sensorer med Ø mellom 5 og 25 mm