LAF-benkhetter
Alle LAF-benkhetter som tilbys av basan, fungerer etter prinsippet om en tvungen luftstrøm med lite turbulens. Med dette prinsippet blir en luftstrøm innført vannrett eller loddrett gjennom arbeidsområdet i skapet. I prosessen innføres omgivelsesluften via et forhåndsfilter og strømmer vannrett eller loddrett over et fjæringssubstansfilter med høy ytelse og inn i arbeidsområdet som en LAF-benk. Denne luftstrømmen fanger opp partiklene direkte der de kommer fra, og overfører dem uten returstrøm bort fra det rene området via avtrekkskanalen. Valget av vannrett eller loddrett strøm bør baseres på antallet og geometrien til elementene som befinner seg i arbeidsområder.
LAF-benkhetter forhindrer partikkelkontaminering når produkter fylles eller pakkes i renromsområder. LAF-benkhetter installeres over eksisterende produksjonslinjer. Moduler med loddrett strøm kan monteres på mobile stativer og dermed flyttes mellom områder. Den rene luftstrømmen ledes lateralt, og det rene arbeidsområdet beskyttes ved hjelp av strimmelgardiner i PVC eller sidepaneler.
Produktvalg
LAF-benkenhet
Velg fra en liste over produkter, og juster søkeattributtene …