Renromstape for alle typer bruk
Micronovas sortiment av trykksensitive- og barrieretaper for renrom omfatter tape med lite rester og lavt utslipp, for produksjon, merking, forsegling og en rekke andre bruksområder. For å unngå partikler i et kontrollert område er tapen viklet på en plastkjerne og kan også gammabestråles for aseptiske miljøer.
Renrom vinyltape
Ultraprossesert og designet for å begrense antall partikler og biobelastning i renrom og rene omgivelser. Ideell for batching, fargekoding, pakking osv. Matt finish som kan skrives på med renromspenn; løsner greit fra de fleste overflater.
Strålebehandlet M-Zone™ CuffStrip™ tape
Forhåndskuttede, 18 tommers fleksible LDPE tapestrips brukes for å sikre effektiv forsegling mellom hanske og frakk i kritiske omgivelser, og deretter rask åpning uten å skade tekstil eller hanske. Lett akrylkleber for enkel fjerning fra klesplagg; gammabestrålt.
MicroSeal™ perforert mansjett og plateforseglingstape
Med perforering med 7,6 cm (3 tommer) mellomrom deles denne tapen i optimale lengder for å sikre hansker til frakker eller forsegle plater. LD-polyetylen tape med lavt utslipp. Tilbys også gammabestrålt for aseptiske omgivelser. For bruk i farmasøytisk industri.
Blyfri autoklavetape
En velprøvd metode for å bekrefte at steriliseringssyklusen er gjennomført, for både damp- og vakuumautoklaver. Blyfritt papir med syntetisk polyisopren kleber har grønne striper som skifter til sort når sterilisering er nådd. Sertifisering: RoHS-godkjent.
Renrom polyetylentape
Polyetylentape med lav tetthet har lavt innhold av halogener og klorider som kan ekstraheres. Den spesielle utformingen minsker sjansen for utslipp. Denne trykksensitive tapen har god kjemisk bestandighet og formtilpasningsevne.
Strålebehandlet renrom vinyltape
Ultraprossesert og designet for å begrense antall partikler og biobelastning i renrom og rene omgivelser. Gammabestrålt for merking og etikettering i aseptiske omgivelser. Matt finish som kan skrives på med renromspenn; løsner lett fra de fleste overflater.
Polymid renromstape for ekstreme temperaturer
Designet med ekstremt temperaturresistent polymidfilm for bruk ved høy varme eller temperaturer under null: -100 °F til 500 °F (-70 °C til 260 °C). Ideell for varmforsegling, som loddemaske for kretskort, flammeresistent elektrisk isolering, laminering, kald oppbevaring og frysetørking.
CGT™ konduktiv tape med rutemønster
Heavy duty, antistatisk tape med konduktivt rutemønster mellom to antistatiske lag, for bruk på følsomt utstyr i ESD-følsomme omgivelser. Beskytter følsomt utstyr som ville ødelegges av vanlig isoleringstape.