Innleggsposer for kontamineringskontroll
Micronova poser og innleggsposer for diverse oppbevaringsbehov i renrom og aseptiske områder. Innleggsposene, som også leveres sterile, er velegnet for oppbevaring av primærmaterialer, desinfeksjonsmidler, avfall og utsortering av risikoavfall.
BucketLiners™
En ugjennomtrengelig barrière i LDPE/nylon laminat gjør dette produktet ideelt som innlegg i bøtter med væskeinnhold eller poser med produktdeler eller primærmaterialer. Utmerket for oppbevaring og transport av væsker og materiale.
BinLiner™ renromposer
Disse LDPE-innleggsposene er ideelle for diverse bruksområder, fra innsamling og deponering av avfall til transport av deler eller primærmaterialer i renrom og aseptiske omgivelser. Leveres gammabestrålt eller ikke bestrålt med forskjellige tykkelser og egenskaper.
BioHazard og Hazard BinLiner™ poser
Disse LDPE-innleggsposene er ideelle for diverse bruksområder, fra innsamling og deponering av avfall til transport av deler eller primærmaterialer i renrom og aseptiske omgivelser. Leveres gammabestrålt eller ikke bestrålt med forskjellige tykkelser og egenskaper.