NovaClean™ familie av renrom rengjøringsmidler
Ikke-ioniske rensemidler fjerner partikler og avfall som typisk finnes i renrom og spesielle laboratorier. Disse renrom rengjøringsmidlene har lavt innhold av salter og metaller, i ppb-området, og er ideelle for halvledere, elektronikk, medisinsk utstyr og farmasøytisk industri.
NovaClean™ familie av laboratorie og renrom rengjøringsmidler
Et ikke-løsemiddelbasert rengjøringsmiddel som er formulert for bruk direkte på arbeidsflater i renrom; glass, rustfritt stål, epoxy, akryl og malte overflater. Selvskyllende og biologisk nedbrytbar.
NovaHol™ renromvask
NovaHol™ har samme formulering som det originale NovaClean™ rengjøringsmiddelet, men har fått et tillegg av isopropyl alkohol for raskere tørking. NSF-godkjent, kategori A1 (generelle rengjøringsmidler).