Skin and Glove Cleansing and Sanitization
Micronova's hand hygiene products are an important part of keeping employees and products clean and safe from debris, microbials, and viruses. Products range from cleansing wipes to hand soaps and glove sanitizers which can be used with VWR Touch Free Dispenser.
NovaClenz™ instant hånd- og hanskedesinfeksjonsmiddel
Effektivt og hurtigvirkende instant hånddesinfeksjonsmiddel, velegnet for bruk under hansker. Inneholder minst 65 % etanol som forebygger overføring av virus. Krever ikke vask, vann eller håndklær. Effektiv mot bakterier, bl.a. pseudonomas, salmonella og stafylokokker, og reduserer nosokomielle infeksjoner.