Pens and Markers for Superior Documentation
Good documentation practices are imperative across controlled environments. From low sodium ink pens for electronics/semiconductor paper records to irradiated markers for labeling plastic, glass, and paper in aseptic areas and RABS, Micronova's range of pens and packaging configurations will meet most laboratory and production requirements. All pens and markers are available gamma irradiated for aseptic environments.
Renrom kulepenner med hette
Renromspennene har permanent blekk med lavt natriuminnhold og skaft med ekstra høy polypropylentetthet for å begrense fiberslipp. Leveres i sort, blått og rødt. Skaftene tåler IPA, blekemidler og avtørking med fenol.
Retractable Cleanroom Ballpoint Pens
Ballpoint click pens with indelible, low-sodium ink and high-density polypropylene barrel. Also has an easy click retractable nib designed for documentation and labeling in cleanrooms. Holds up to IPA, bleach, and disinfectant wipe downs. Black or blue ink.
IPA-bestandig, LabMarkers™
Permanent tusj med fin spiss og isopropyl alkoholresistent blekk som ikke smører på glass, metall eller porselen, men kan vaskes av med såpe. Skriver på kalde og våte overflater, spesielt bra på plastposer og engangs laboratorieutstyr.
Strålebehandlet Sharpie® tusj med fin spiss
Tradisjonell penn, permanent tusj med industristandard, egnet for Aseptic ISO 5 og andre rene produksjonsområder. Alkoholbasert blekk som ikke bleker og tåler vann. Skriver på kalde og våte overflater, plastposer og engangs laboratorieutstyr. Leveres med hette eller inntrekk, med rødt, blått eller sort blekk.
Strålebehandlet ultrafin smøresikker tusj
Den tynne permanente streken (0,3 mm), lang spiss og hurtigtørkende blekk gjør denne tusjen ideell for laboratorieprøver og objektglass, spesielt når det skrives på små flater. Blekket tørker raskt og er smøresikkert. Fungerer på glass-, plast- og papirunderlag.