Specialty Brushes for Labware and Process Equipment
Brushes are essential for cleaning small diameter items, process equipment, portable tanks, and storage vessels. With a robust range of styles and sizes, includng flexible stainless steel or polypropylene cores, and diameters, from 1/4 inch to 5 inches, Micronova brushes meet the lab and production challenges.
Flaskebørste
Børste med fargekodet, stiv polyesterbust og håndtak i polypropylen for prosessutstyr og -deler. BPA-fri basisharpiks, produsert i FDA-godkjente materialer.
Sylinderbørste
Kuppelformet og lett, solid børste med polyesterbust. Kan settes på gjengede håndtak for ekstra lengde. BPA-fri basisharpiks, produsert i FDA-godkjente materialer.
Kjelebørste
Oval form, lett og solid børste. Festes til gjengede håndtak. Polyesterbust, BPA-fri baseharpiks, produsert i FDA-godkjente materialer.
Valve Brush
Large diameter, durable polyester bristle brush with attached polypropylene handle. Excellent for bowl and small vessels. BPA-free base resin, FDA approved materials of construction.
FlexBrush™ buet børste
Krokformet børste med nylonbust og kjerne i rustfritt stål. Den fleksible kjernen lar bruker forme børsten til forskjellig bruk, som f.eks. for takrør eller innsiden av utstyr. Festes til gjengede håndtak.
Plastic Tube Brush
100% polypropylene tube brushes. Ideal for cleaning finely polished stainless steel parts or tubing without scratching. A flexible core that glides through angled piping and fittings.
Stainless Steel Wire Brushes
Durable stainless steel wire brushes with nylon bristles. Available in diameters of 1/4 to 2 inches and lengths from 12 to 72 inches.
Avløpsbørste
Stiv, sort bust, utbyttbart børstehode, og et gjenget plasthåndtak spesielt utformet og merket for rengjøring av gulvsluk.